BR782901
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Inlet Opening System, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 0.4 μm
Größe auswählen
CHF 384.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 384.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PC membrane
Beschreibung
cellGrade(TM) plus
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 782901
Größe
6 well
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)