BR782840
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PC membrane, pore size 3 μm
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
Größe auswählen
CHF 292.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 292.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PC membrane
Beschreibung
cellGrade™ plus
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
Hersteller/Markenname
BRAND 782840
Größe
6 well
Porengröße
3 μm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)