BAF441710000
Microscope View-Pack®
Replacement Slide Holder Pages, pack of 10 sheets
Größe auswählen
CHF 69.90
Größe auswählen
About This Item
CHF 69.90
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Leistungsmerkmale
16 pockets per page
Verpackung
pack of 10 sheets
Hersteller/Markenname
Bel-Art F44171-0000
Slotgröße
1 × 3 in.
Allgemeine Beschreibung
Organize, display and transport microscope slides
- Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
- 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)