Merck
Z374407
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide holder
accepts up to 10 single or double slides standing on end
Größe auswählen
1 EA
CHF 26.70
CHF 26.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 26.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
MA.01
CHF 26.70
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 10 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F44542-0000
T × B × H
10 in. (25 cm) × 2 in. (5 cm) × 1 1/4 in. (3 cm)
Allgemeine Beschreibung
Slide holder has a sloped groove that accepts up to 10 single or double slides standing on end. Made of durable, extruded white plastic,
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)