BAF135511001
Bel-Art® Gel Staining Box with Cover
translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in.
Größe auswählen
CHF 35.50
Größe auswählen
About This Item
CHF 35.50
Empfohlene Produkte
Materialien
translucent polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13551-1001
Größe
5 × 5 × 2 in.
Kapazität
750 mL
Allgemeine Beschreibung
Conveniently stain, fix, destain and manipulate electrophoresis gels
- Boxes with snap fit lids feature drain with LDPE plug
- Choose from clear PMP or economical polypropylene construction
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)