Merck
B9541
SAFC
tert.-Butyloxy-chlor-diphenylsilan
≥97% (GC)
Synonym(e):
tert.-Butyloxy-diphenylchlorsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (GC)
Enthält
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Dichte
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChIKey
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)