B9398
Anti-Bovine Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-Serum, bovine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
bovine
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:160 using human peripheral blood lymphocytes
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Alb(280717)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
- immunoelectrophoresis
- immunodiffusion
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable