Wichtige Dokumente
B7884
Stearyl behenate
~99%
Synonym(e):
Behenic acid stearyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?