Merck
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2OCl2 · HCl
Molekulargewicht:
391.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
>98% (HPLC)
Farbe
off-white
Löslichkeit
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
κ/μ opioid receptor agonist.
Rechtliche Hinweise
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable