Wichtige Dokumente
B4651
3-Brom-3-methyl-2-(2-nitrophenylthio)-3H-indol
≥85%
Synonym(e):
2-(2-Nitrophenyl-sulfenyl)-3-methyl-3-brom-indolenin, 3-Brom-3-methyl-2-(2-nitrophenylmercapto)-3H-indol, BNPS-Skatol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(Br)C(Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)=Nc3ccccc13
InChI
1S/C15H11BrN2O2S/c1-15(16)10-6-2-3-7-11(10)17-14(15)21-13-9-5-4-8-12(13)18(19)20/h2-9H,1H3
InChIKey
BXTVQNYQYUTQAZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable