Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 466.00 CHF 396.10 |
0.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 660.00 |
Über diesen Artikel
CHF 396.10
ListenpreisCHF 466.00Sparen Sie 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SPA-27, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone SPA-27, monoclonal | clone SPA-27, monoclonal | clone HP-6014, monoclonal | clone M2, monoclonal |
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) direct ELISA: 1:80,000-1:160,000 | technique(s) immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: 1:20,000, western blot: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:30,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 |
| isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?