Merck
B0311
Sigma-Aldrich
Bmx Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Bone Marrow Kinase X-Linked
Größe auswählen
5 μG
CHF 570.00
CHF 570.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 μG
CHF 570.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 570.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg protein
Mol-Gew.
~110 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BMX(660)
Biochem./physiol. Wirkung
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
Einheitendefinition
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
Physikalische Form
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)