AXYVT250RLAB
Pipette tips for Velocity, robotic
size 250 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked in bottom sealed rack
Synonym(e):
Pipette tips for Velocity
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc VT-250-R-LAB
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
250 μL
Volumen
250 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For greater consistency and performance they are assembled via automation
- Tips are RNAse/DNAse free
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Compatible with Agilent®/Velocity11 VPrep® and Bravo 96LT, 8LT, 384ST, 96ST and 16ST head
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)