Merck
AXYTE1004BLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips for Eppendorf® and Socorex pipettors
capacity 1000 μL, blue, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Materialien
blue
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
case of 3456 tips racked
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
1000 μL
Volumen
1000 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)