Merck
AXYMTXF1250CRS
Matrix pipette filter tips, 1250 μL, racked, sterile
pkg of 3x1152tips/cs
Synonym(e):
1250 μL Filter Tips, Filter Tips for Pipetting, Matrix Pipette Tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MTXF-1250-C-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 3x1152tips/cs
Kapazität
1250 μL
Volumen
1250 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)