AXYT400RS
Ultra micro pipette tips, for Eppendorf® pipettors
racked, size 0.5-20 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc T-400-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Größe
0.5-20 μL
Volumen
0.5—20 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)