AXYRFLR1200
Empty Pipette tip refill rack, with lid
for use with 1200 μL tip inserts, pkg of 3x10racks/cs
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Corning
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Axygen Inc RFL-R-1200
Corning
Verpackung
pkg of 3x10racks/cs
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)