AXYPDW12HC
Axygen high clarity plate, deep well
size 1.2 mL, size 96 well
Synonym(e):
Corning cell culture plate
Größe auswählen
CHF 215.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 215.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Hersteller/Markenname
Corning P-DW-12-HC
Größe
1.2 mL
96 well
Eignung
suitable for PCR
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)