Merck
AXYPCR96CS
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, sterile, conical bottom clear polypropylene wells
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-96-C-S
Corning
Maximales Volumen
200 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
200 μL
Eignung
suitable for PCR
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)