Merck
AXYPCR02DA
PCR tubes with domed caps
thin wall, size 0.2 mL, assorted colors, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-02D-A
Corning
Verpackung
pkg of 10x1000tubes/cs
Größe
0.2 mL
Farbe
assorted colors
assorted colors
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for PCR
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)