Merck
AXYMTS1112C
MiniTube
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
Verpackung
pkg of 5x80strips/cs
Größe
1.1 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)