AXYMCT175CS
Microtubes
size 1.7 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-175-C-S
Corning
Verpackung
pkg of 10x250tubes/cs
Größe
1.7 mL
Farbe
clear
clear
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)