AV48205
Anti-GOT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-GIG18, Anti-Glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
46 kDa
Speziesreaktivität
horse, human, rabbit, goat, mouse, rat, guinea pig, bovine
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GOT1(2805)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-GOT1 antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, pig, and chicken GOT1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable