SAB5700724
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
CIG, ED-B, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, fibronectin
Größe auswählen
CHF 365.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 365.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Fibronectin antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
221-272
71-73
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
2.05 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)