AV48129
Anti-CD36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CD36 molecule (thrombospondin receptor), Anti-CHDS7, Anti-FAT, Anti-GP3B, Anti-GP4, Anti-GPIV, Anti-PASIV, Anti-SCARB3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD36(948)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-CD36 antibody recognizes bovine, rabbit, canine, human, pig, and rat CD36.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable