Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 455.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
CHF 455.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
GreenUniversal Detection Reagent is formulated with green fluorescent protein (GFP),which is a part of the split fluorescent protein (FP) system that may be usedto quantify the expression level of a tagged protein of interest (POI).
Application
The S1-10 Universal Detection Reagent is provided as a ready-to-use solution for use with the In Vitro "Fold ′n′ Glow" Solubility Assay Kits:
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| form solution | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?