AV48015
Anti-DKK1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-DKK-1, Anti-Dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), Anti-SK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
26 kDa
Speziesreaktivität
pig, guinea pig, bovine, horse, rabbit, zebrafish, sheep, human, rat, goat, canine, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DKK1(22943)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-DKK1 antibody recognizes bovine, chicken, zebrafish, pig, canine, mouse, rat, human, and rabbit DKK1.
Immunogen
Anwendung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)