AV44743
Anti-TGFBR2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-HNPCC6, Anti-MFS2, Anti-RIIC, Anti-Tbeta, Anti-Transforming growth factor, β receptor II (70/80 kDa)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
62 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGFBR2(7048)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable