AV41562
Anti-HMGCS2 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase 2 (mitochondrial)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
56 kDa
Speziesreaktivität
canine, human, horse, rat, pig, rabbit, mouse, chicken, bovine
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
FSTASAVPLAKTDTWPKDVGILALEVYFPAQYVDQTDLEKYNNVEAGKYT
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMGCS2(3158)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)