AV38287
Anti-NR2C1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1, Anti-TR2, Anti-TR2-11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
67 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, horse, bovine, human, mouse, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR2C1(7181)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The previously assigned protein identifier Q15625 has been merged into P13056. Full details can be found on the UniProt database.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable