AV34917
Anti-CLCNKB (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Chloride channel Kb
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
76 kDa
Speziesreaktivität
pig, horse, bovine, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLCNKB(1188)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-CLCNKB antibody recognizes human, mouse, rat, canine, rabbit, and bovine CLCNKB.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)