AMAB91447
Monoclonal Anti-ITGA5 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6940, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CD49e, FNRA
Größe auswählen
CHF 493.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 493.00
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL6940, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
western blot: 1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
DQPQKEEDLGPAVHHVYELINQGPSSISQGVLELSCPQALEGQQLLYVTRVTGLNCTTNHPINPKGLELDPEGSLHHQQKREAPSRSSASSGPQILKCPEAECFRLRCELGPLHQQESQSLQLHFRVWA
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)