ADAPA4444927-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637541 (NA)
Parameter
4,200 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
108 mm
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)