Merck
A7637
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-allylglycine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h3,6H,1,4H2,2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
QTNLDKHXFVSKCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)