Wichtige Dokumente
A6331
N-Acetyl-S-geranylgeranyl-L-cysteine
≥95%, ethanol solution
Synonym(e):
AGGC, N-Acetyl-S-(3,7,11,15-tetramethyl-2E,6E,10E,14-hexadecatetraenyl)-L-cysteine
About This Item
Assay
≥95%
Form
ethanol solution
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges