This product has not been tested for suitability in zebrafish.
Wichtige Dokumente
A6104
Anti-ARP2 antibody, Mouse monoclonal
clone FMS96, purified from hybridoma cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FMS96, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 40-45 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, canine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of C2 mouse myoblast cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTR2(10097)
mouse ... Actr2(66713)
rat ... Actr2(289820)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Enzyme linked immuosorbent assay
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Kann dieser Antikörper in IF-Experimenten mit Zebrafischen verwendet werden?