Merck
A5912
Supelco
N,N′-Bis(acryloyl)cystamin
~98% (HPLC)
Synonym(e):
2,2′-Bisacrylamino-diethyldisulfid, BAC, Bis-(2-acrylamidoethyl)-disulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~98% (HPLC)
Löslichkeit
acetic acid: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChIKey
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BAC wird als reversibler Vernetzer für Polyacrylamidgele verwendet. Die Disulfidbindung kann mit einem geeigneten Reduktionsmittel gebrochen werden. Ein 12:1-Verhältnis von Acrylamid: BAC wird für die DNA-Aufreinigung empfohlen. Eine ein Gramm Scheibe eines 4%-Gels löst sich in 5 mL 100 mM DTT, TBE-Lösung (pH 8.3) in weniger als 30 Min. Der pH-Wert von 8.3 ist optimal für eine schnelle Auflösung des Gels.
BAC is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels, to simplify isolation of macromolecules separated on the gels. The disulfide linkage can be broken with a suitable reducing agent. A 1-g slice of a 4% (12:1) gel will dissolve in 5 mL of 100 mM DTT in TBE (pH 8.3) in less than 30 min.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)