Fortfahren mit
A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH -trifluoracetat (Salz)
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
O-Aminobenzoic acid-Leu-Phe-Lys(DNP)-OH -trifluoracetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 279.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H41N7O9 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
691.73 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film
CHF 279.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)c1ccccc1N)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H41N7O9.C2HF3O2/c1-21(2)18-28(38-31(42)24-12-6-7-13-25(24)35)32(43)39-29(19-22-10-4-3-5-11-22)33(44)37-27(34(45)46)14-8-9-17-36-26-16-15-23(40(47)48)20-30(26)41(49)50;3-2(4,5)1(6)7/h3-7,10-13,15-16,20-21,27-29,36H,8-9,14,17-19,35H2,1-2H3,(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H,45,46);(H,6,7)/t27-,28-,29-;/m0./s1
InChI key
BAXBDLHYKKDHEJ-BJRQXHFHSA-N
Application
Abz-LFK(Dnp)-OH trifluoroacetate (TFA) salt is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate that binds specifically to the C domain of ACE. Abz-LFK(Dnp)-OH TFA has been used to study the development of new antibacterial calixarene derivatives, as well as the efficacy and toxicity of the antimicrobial peptide M33 as a possible antimicrobial agent in lung infections and sepsis.
Biochem/physiol Actions
Abz-LFK(Dnp)-OH is an Angiotensin Converting Enzyme (ACE) fluorescent peptide substrate specific for the C domain for real time fluorescent assay (ACE, Peptidyl Dipeptidase, Kininase II, E.C. 3.4.15.1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4980A5730SML2948
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥91% (HPLC), lyophilized powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
film
form
film
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
yellow
color
-
color
white to dark beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)