Wichtige Dokumente
A5106
Anti-ABI1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Abelson interactor 1, Anti-Abl-interactor protein 1, Anti-Nap1 binding protein NAP1BP, Anti-eps8 binding protein, Anti-interactor protein AblBP4, Anti-spectrin SH3 domain binding protein 1 SSH3BP1
Größe auswählen
CHF 533.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 533.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~65 kDa
Speziesreaktivität
human, canine (predicted), mouse (predicted), rat
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using A431 cell lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat brain cytosolic fraction (S1)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)