Wichtige Dokumente
A4480
Anti-ASPP2 antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone DX 54.10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-53BP2 apoptosis-stimulating protein of p53 2, Anti-TP53BP2, Anti-tumor protein p53-binding protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DX 54.10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~175 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)