A3606
Anti-ATG3 (C-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-APG3, Anti-APG3L, Anti-Autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), Anti-DKFZp564M1178, Anti-FLJ22125, Anti-MGC15201, Anti-PC3-96
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum
immunoprecipitation (IP): 2-4 μL using rat NRK and mouse 3T3 cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATG3(64422)
mouse ... Atg3(67841)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)