Fortfahren mit
A2545
Adenin -sulfat (Salz)
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonym(e):
6-Amino-purin -hemisulfat (Salz), Adenin -hemisulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 146.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’930.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-286-5
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL
CHF 146.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
agriculture
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine hemisulfate salt is used as a component of minimal medium and yeast extract dextrose, peptone and adenine (YPAD) medium component for culturing yeast.[1]
Application
Adenine may be used as a plant cell culture additive. Adenine Sulphate (25mg/L) in the culture media such as Murashige & Skoog media improves the frequency of multiple shoot production and recovered the chlorotic symptoms of the leaves.
Adenine hemisulfate salt has been used as a component of medium D and medium SP for protoplast culture
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9126A3159A8751
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
warm water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faint yellow or tan
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenin -sulfat (Salz)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)