Wichtige Dokumente
A2009
4-Methoxy-tritylchlorid
Synonym(e):
4-Methoxy-triphenylchlormethan, 4-Monomethoxytritylchlorid, p-Anisylchlordiphenylmethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Farbe
off-white to pink
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)