Merck
A1840
Millipore
Ashby′s-Mannit-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Anwendung
Für die Kultivierung von Azotobacter welche Mannitol als Kohlenstoffquelle verwenden.
Komponenten
Zusammensetzung (g/L):
Mannit, 20.00
Kaliumphosphat dibasisch, 0.20
Magnesiumsulfat, 0.20
Natriumchlorid, 0.20
Kaliumsulfat, 0.10
Calciumcarbonat, 5.00
Agar, 15.00