Wichtige Dokumente
A167
D(−)-2-Amino-7-phosphonoheptanoic acid
solid
Synonym(e):
D-AP-7
About This Item
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?