A1005
(+)-6-Aminopenicillansäure
Synonym(e):
(2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure, 6-APA
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (dec.) (lit.)
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChIKey
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable