Merck
A0577
Aluminum-1,8,15,22-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanin-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H32AlClN8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
943.34
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, ~80%
SMILES string
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Oc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Oc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Oc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Oc%14ccccc%14)c4%13
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)