There is no direct alternative available. It is possible for them to purchase all the same antibodies and mix them as per need.
904H-0
HMB-45 + MART-1 (Melan A) + Tyrosinase (HMB-45 + A103 + T311) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HMB-45+A103+T311, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
bottle of 1.0 mL predilute (904H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (904H-08)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Isotyp
IgG1κ
IgG1
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
-
any possible replacements for item # 904H-00?