Merck
77103
Sigma-Aldrich
Natriumcitrat tribasisch 0.2M – HEPES Natriumsalz pH 7.5; 0.1M – 2-Methyl-2,4-pentandiol 30% -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 05/Kit-Nr. 82009
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
7.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.04 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)