Fortfahren mit
56901
Geranyl-monophosphat Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol-dihydrogen-phosphat Lithiumsalz, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl phosphat Lithiumsalz, Geranyl-phosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 765.00
CHF 573.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19O4P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.23 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1911590
Assay:
≥95.0% (TLC)
CHF 573.75
ListenpreisCHF 765.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H19O3P/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-13-14(11)12/h5,7,14H,4,6,8H2,1-3H3,(H,11,12)/p-1
InChI key
KMVHUYNPESFWSO-UHFFFAOYSA-M
Application
Geranyl monophosphate (GP) may be used to study the kinetics and substrate specificity of modified/mutated isopentenyl phosphate kinases. Such studies may lead to engineered IPK mutants capable of facilitating the chemoenzymatic synthesis of longer chain isoprenoid diphosphates from monophosphate precursors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
765329203494124
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)